Anti-Laminin Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Leverandør: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: Laminin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µl 100 µl PIEAPA116730
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol Laminin
Antigen name Laminin
Reaktivitet Sheep, Rat, Rabbit, Mouse, Human
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Primary
Vert Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
Immunokjemi Yes
antigen synonymer Lama, AA408497
Lagringsbuffer PBS with 0,05% Sodium azide
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall