Donkey Anti-Human IgG (H+L) Polyclonal Antibody (Cy2®)
Leverandør: Rockland Immunochemicals
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy2®
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Human
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Str Fp Art.nr Antall
0 1 mg 1 mg ROCK609-711-123
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol IgG (H+L)
Antigen name IgG (H+L)
Reaktivitet Human
Konjugasjon Cy2®
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Secondary
Vert Donkey
Isotype none
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunofluorescens Yes
Konsentrasjon 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Format Antibody fraction
Immunogen Human IgG whole molecule
Rensing purified by immunoaffinity chromatography
Form Lyophilized
Storage Buffer 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2
Storage temperature Cool
Frakttemp. Ice
Kyssabsorpsjon bovchigoaguihamhormourabratshp
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall