Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Anti-IGF2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B397]

Leverandør: US Biological
Type: Primary
Antigen: IGF2 (insulin-like growth factor 2 (somatomedin A))
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B397
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human




 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µl 100 µl USBI030319
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

SPESIFIKASJONER

Antigen symbol IGF2
Antigen name Insulin-like Growth Factor 2
Reaktivitet Human
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon 13B397
Vert Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Flow cytometry Yes
Rensing purified
Lagringsbuffer PBSwith 0,05% sodium azide and 0,5% prote
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall
 

Nytt utseende og nytt engasjement

Basert på de funksjonene og ressursene du kjenner, optimalisert med innovasjon fra Avantor®. Vårt nye varemerke symboliserer smidighet og vår evne til å tilpasse oss til kundens behov.

FINN UT MER BEGYNN Å HANDLE