Anti-Influenza A virus Nucleoprotein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B419]
Leverandør: US Biological
Type: Primary
Antigen: Influenza A virus Nucleoprotein
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B419
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µl 100 µl USBI030341
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen name Influenza A virus Nucleoprotein
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon 13B419
Vert Mouse
Western Blot Yes
ELISA Yes
Format ascites
Storage Buffer 0,03% sodium azide.
Storage temperature Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall