Anti-Maltose Binding Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B488]
Leverandør: US Biological
Type: Tag
Antigen: Maltose Binding Protein
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B488
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µl 100 µl USBI030410
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol MBP
Antigen name Maltose Binding Protein
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Tag
Klon 13B488
Vert Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
Format ascites
Lagringsbuffer 0,03% sodium azide.
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall