Anti-MAP Kinase p44/42 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B490]
Leverandør: US Biological
Type: Primary
Antigen: MAP Kinase p44/42
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B490
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µl 100 µl USBI030412
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol MAP Kinase p44/42
Reaktivitet Human, Mouse
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon 13B490
Vert Mouse
Isotype IgG2b
Western blot Yes
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Format ascites
Lagringsbuffer 0,03% sodium azide.
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall