Anti-CA6 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Leverandør: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100; Flow Cytometry: 1:10-50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: CA6 (carbonic anhydrase VI)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
200 µl 200 µl USBI033115-PE
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol CA6
Antigen name carbonic anhydrase VI
Reaktivitet Human
Konjugasjon PE (Phycoerythrin)
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Primary
Vert Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
aminosyre nr 279 to 308
Epitope C-terminal
Rensing purified by Protein A chromatography
Form liquid
Lagringsbuffer PBS, pH 7,2
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall