Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Anti-CACNA2D2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Leverandør: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:10-50
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: CACNA2D2 (calcium channel, voltage-dependent, alpha 2/delta subunit 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse



Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
200 µl 200 µl USBI033127-PE
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

SPESIFIKASJONER

Antigen symbol CACNA2D2
Antigen name calcium channel, voltage-dependent, alpha 2/delta subunit 2
Reaktivitet Mouse
Konjugasjon PE (Phycoerythrin)
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Primary
Vert Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitope internal
Rensing purified by Protein A chromatography
Form liquid
Lagringsbuffer PBS, pH 7,2
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Velg produkt:

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall