Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Anti-DIABLO Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 9E706]

Leverandør: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:500

Type: Primary
Antigen: DIABLO (diablo, IAP-binding mitochondrial protein)
Clonality: Monoclonal
Clone: 9E706
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3+IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat



 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
200 µl 200 µl USBIS1014-49L
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

SPESIFIKASJONER

Antigen symbol DIABLO
Antigen name diablo, IAP-binding mitochondrial Protein
Reaktivitet Mouse, Human, Rat
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon 9E706
Vert Mouse
Isotype IgG3+IgG1
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Konsentrasjon ~20 mg/ml
Format ascites
Lagringsbuffer 0,1% sodium azide
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall