Anti-SRC Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6D774]
Leverandør: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 0.5 μg/ml; ELISA: 0.5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SRC (v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D774
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µg 100 µG USBIS6504-40M-100
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol SRC
Antigen name v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog
Reaktivitet Mouse, Human, Rat, Dog
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon 6D774
Vert Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitope N-terminal
Konsentrasjon ~1 mg/ml
Rensing purified
Form liquid
Lagringsbuffer PBS,PEG, sucrose, 0,09% sodium azide.
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall