Anti-SRC Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6D775]
Leverandør: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry; Western Blot: 1:2000
Type: Primary
Antigen: SRC (v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D775
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey, Mouse
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µl 100 µl USBIS6505-02H
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol SRC
Antigen name v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog
Reaktivitet Mouse, Monkey, Human
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon 6D775
Vert Mouse
Isotype IgG1
Western Blot Yes
immunpresipitering Yes
aminosyre nr 477 to 947
Konsentrasjon 1 mg/ml
Rensing purified
Form liquid
Lagringsbuffer PBS containing 1mg/ml BSA and 0,05% sodium azide.
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall