Anti-SREBF2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Leverandør: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SREBF2 (sterol regulatory element binding transcription factor 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
50 µg 50 µG USBIS6505-18
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol SREBF2
Antigen name Sterol regulatory element binding transcription factor 2
Reaktivitet Human
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Primary
Vert Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
Immunokjemi Yes
aminosyre nr 455 to 469
Konsentrasjon ~0,5 mg/ml
Rensing purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage Buffer TBS,0,1% BSA, 0,02% sodium azide.
Storage temperature Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall