Anti-SRF Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: 11C1071]
Leverandør: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:50ChImmunoprecipitation: 1:100
Type: Primary
Antigen: SRF (serum response factor (c-fos serum response element-binding transcription factor))
Clonality: Monoclonal
Clone: 11C1071
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µl 100 µl USBIS6560-03
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol SRF
Antigen name Serum Response Factor
Reaktivitet Mouse, Monkey, Pig, Rat, Human
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon 11C1071
Vert Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Rensing purified
Form liquid
Lagringsbuffer 10mMsodium HEPES, pH 7,5, 150mM sodium chloride, 100ug/ml BSA, less than 0,02% sodium azide, 50% glycerol.
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall