Anti-SRXN1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Leverandør: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:32000; Western Blot: 0.5-1. 5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SRXN1 (sulfiredoxin 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Pig, Rat
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µg 100 µG USBIS6580-50
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol SRXN1
Antigen name Sulfiredoxin 1
Reaktivitet Bovine, Mouse, Pig, Human, Rat
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Primary
Vert Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Konsentrasjon ~0,5 mg/ml
Rensing purified by immunoaffinity chromatography
Sekvens C-KVQSLVDTIREDPD
Form liquid
Lagringsbuffer Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3, 0,5% BSA.
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall