Anti-SSX2IP Goat polyclonal antibody unconjugated
Leverandør: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:16000
Type: Primary
Antigen: SSX2IP (synovial sarcoma, X breakpoint 2 interacting protein)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Dog, Human
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µg 100 µG USBIS6600-94C
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol SSX2IP
Antigen name synovial sarcoma, X breakpoint 2 interacting Protein
Reaktivitet Dog, Human
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Primary
Vert Goat
ELISA Yes
Konsentrasjon ~0,5 mg/ml
Rensing purified by immunoaffinity chromatography
Sekvens C-SYTNSHVEKDDLP
Form liquid
Lagringsbuffer Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3, 0,5% BSA.
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall