Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody HRP (Horseradish Peroxidase) [clone: 5K158]
Leverandør: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K158
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
1 ml 1 ml USBIS6609-95A
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol S
Antigen name S tag
Konjugasjon HRP (Horseradish Peroxidase)
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Tag
Klon 5K158
Vert Mouse
Isotype IgG1 kappa
ELISA Yes
Rensing purified
Form liquid
Lagringsbuffer 50% glycerol/ 50% PBS, pH 7,4
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall