Goat Anti-Mouse IgG/IgM Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Leverandør: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgG/IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG/IgM
Reactivity: Mouse
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
1,0 mg 2 mg IMMRIR2031
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol IgG + IgM
Antigen name Immunoglobulin G And M
Reaktivitet Mouse
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Secondary
Vert Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Konsentrasjon > 4,5 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Format Purified IgG
Kyssabsorpsjon No
Immunogen Mouse IgG + IgM
Rensing Affinity purified using solid phaseMouse IgG + IgM
Form Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
Lagringsbuffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Lagringstemp 2-8 °C
Frakttemp. 2-8 °C
Uttestet applikasjon Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunodiffusion, Labeling
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall