Goat Anti-Mouse IgG/IgM Polyclonal Antibody (Biotin (NHS-LC))
Leverandør: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgG/IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG/IgM
Reactivity: Mouse
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
1,0 mg 1 mg IMMRIR2033
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol IgG + IgM
Antigen name Immunoglobulin G And M
Reaktivitet Mouse
Konjugasjon Biotin (NHS-LC)
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Secondary
Vert Goat
Isotype IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunokjemi Yes
immunpresipitering Yes
Immunofluorescens Yes
Flow Cytometry Yes
Konsentrasjon 1,50 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Format Purified IgG
Kyssabsorpsjon No
Immunogen Mouse IgG + IgM
Rensing Affinity purified using solid phaseMouse IgG + IgM
Form Clear, colorless liquid
Lagringsbuffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Lagringstemp 2-8 °C
Frakttemp. 2-8 °C
Uttestet applikasjon Fluoresence ELISA, Fluorescence-Activated Cell Sorting
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall