Goat Anti-Mouse IgM µ Polyclonal Antibody (DyLight® 800)
Leverandør: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 800
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
1,0 mg 1 mg IMMRIR2105
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol IgM
Antigen name Immunoglobulin M mu-chain
Reaktivitet Mouse
Konjugasjon DyLight® 800
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Secondary
Vert Goat
Isotype IgM
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunokjemi Yes
immunpresipitering Yes
Immunofluorescens Yes
Flow Cytometry Yes
Epitope µ-chain
Konsentrasjon 1,0 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Format Purified IgG
Kyssabsorpsjon No
Immunogen Mouse IgM, µ chain
Rensing Affinity purified using solid phaseMouse IgM
Form Lyophilized
Lagringsbuffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Lagringstemp 2-8 °C
Frakttemp. 2-8 °C
Uttestet applikasjon Fluoresence ELISA, Fluorescence-Activated Cell Sorting
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall