Anti-Plasminogen Goat Polyclonal Antibody
Leverandør: ImmunoReagents
Type: Primary
Antigen: Plasminogen
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
1,0 mg 1 mg IMMRIR2116
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol Plasminogen
Antigen name Plasminogen
Reaktivitet Plasminogen
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Primary
Vert Goat
Isotype IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunokjemi Yes
immunpresipitering Yes
Immunofluorescens Yes
Flow Cytometry Yes
antigen synonymer DKFZp779M0222, Microplasmin, Plasmin light chain B, PLG, Angiostatin, Plasmin, Plasmin heavy chain A
Konsentrasjon > 4,5 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Format Purified IgG
Kyssabsorpsjon No
Immunogen Human Plasminogen
Rensing Affinity purified using solid phase Human Plasminogen
Form Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
Lagringsbuffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Lagringstemp 2-8 °C
Frakttemp. 2-8 °C
Uttestet applikasjon Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunodiffusion, Labeling
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall