  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Preparert media, ampuller
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Velg mellom alternativene nedenfor for å avgrense søket. Flere valg i en hvilken som helst rullegardinmeny kan gjøres. Klikk OK for å oppdatere resultatene dine.
SearchResultCount:"11"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Et stort utvalg av sterile ampullemedier for vanlig mikrobiologiske analyser, i klart glass eller plastampuller. Leveres ferdig oppmålte, svært effekt...
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   Microbiological media in ampoules, F Strep, For: Streptococcus
Artikkenummer: (HACH2428350)
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   Microbiological media in ampoules, m-Green yeast and mold, 2 ml plastic ampule, For: Yeast and Moulds
UOM:  1 * 50 Items
Produsent:  Sartorius
Beskrivelse:   Disse bruksklare ampullene er forhåndssterilisert og inneholder et membranfilter og pute. De er spesielt utviklet for mikrobiologiske analyser på lege...
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   In 24 hours, Hach's m-ColiBlue24® broth give the simultaneous results for total coliforms and E. coli. Hach's ready-to-use media eliminates measuring,...
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   m-Endo broth detects total coliform bacteria (colonies with a greenish-gold sheen). For potable water samples, confirm with Lauryl Tryptose and Brilli...
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   These are used to detect waterborne pathogens associated with fecal contamination of water sources.
Artikkenummer: (HACH2277700)
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   Media set is a colorimetric method that is used for determination of total bacteria.
UOM:  1 * 1 Each
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 11
  1  2  Neste 