  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Injeksjonsventiler
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/35/18989435.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (561-0000)
Produsent:  KNAUER
Beskrivelse:   Injeksjonsventil med 6 porter / 3 kanaler 1/8 ", manuell, rustfritt stål, varmestabilitet opp til 160 °C, REED-kontakt som er koblet til detektorinngangen
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivelse:   Manuelle prøveinjektorer har to posisjoner, ”fylle” og ”injisere”. Med ”fylle”-posisjonen kan prøven lastes i prøveloopen eller prøvekammeret. Det er ...
Produsent:  IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivelse:   This high pressure actuated valve is designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (HAMI86580)
Produsent:  HAMILTON BONADUZ
Beskrivelse:   This MTB sampling valve is a lever-actuated on/off valve used for storing and transporting samples in any Gastight® PTFE Luer lock (TLL) or Luer tip (...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (SOCO1.187.7220)
Produsent:  SOCOREX ISBA
Beskrivelse:   Replacement kits for the valve assembly are supplied in a dedicated bag with each Socorex® self-refilling syringe.
UOM:  1 * 1 Each
Produsent:  UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivelse:   The 6-port medium pressure injection valves feature easy, external sample loop customisation. Simply clean-cut a piece of tubing that represents the v...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6  av 6