Du søkte etter: Forstøvere
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.08540.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Merck TLC-spraysystemet gjør det mulig med homogen spraying av derivatiseringsreagenser på de utviklede kromatogrammene. Det er utstyrt med to forskje...
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Artikkenummer: (217-0695)
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN®, borosilicate glass sprayer.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (552-0031)
Produsent: CAMAG
Beskrivelse: Glass atomiser. Cost efficient alternative for a TLC sprayer.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: PerkinElmer
Beskrivelse: The PFA-ST MicroFlow nebuliser is made from high purity, HF resistant PFA. It has an exchangeable external sample uptake capillary. The sample uptake ...
Artikkenummer: (CAMA022.6530)
Produsent: CAMAG
Beskrivelse: Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MFLX70025-04)
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Increase oxygen into your water.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (552-6001)
Produsent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Glass spray bottle with rubber bulb for simple manual operation of the solution spray.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (WITG2.147.000)
Produsent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Sprayer are made of borosilicate glass, complete with rubber bulb.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom