Du søkte etter: Degassere
VWR har avgassere, gassutskiller, for membranavgassing av oppløste eller absordberte gasser fra HPLC-mobilfaser. Avgassingen skjer ved online-avgassing, ultralydbehandling eller heliumavgassing. Bobledannelse i blandingen av løsningsmidler kan føre til en rekke problemer i HPLC-analyse som kan forebygges ved å avgasse den mobile fasen.
VWR har avgassere, gassutskiller, for membranavgassing av oppløste eller absordberte gasser fra HPLC-mobilfaser. Avgassingen skjer ved online-avgassing, ultralydbehandling eller heliumavgassing. Bobledannelse i blandingen av løsningsmidler kan føre til en rekke problemer i HPLC-analyse som kan forebygges ved å avgasse den mobile fasen.
3  treff i ditt søk
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (RHEO9000-1549)
Produsent: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivelse: Dissolved gases and bubbles in system liquids cause dispense volume anomalies in many instruments, negatively affecting both dispense precision and an...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: COLLECTION PREFIX HPLC
Beskrivelse: Online-avgassing har vist seg å være mer effektivt til å fjerne oppløst gass fra mobilfasen enn ultralydbehandling eller heliumavgassing. Opptil fem l...
Artikkenummer: (HPLC0001-6484)
Produsent: COLLECTION PREFIX HPLC
Beskrivelse: The Systec® Stand-Alone Prep-Scale HPLC vacuum degassing systems is high-efficiency, in-line modules that remove dissolved gases from the mobile phase...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom