Du søkte etter: Forkolonne, filter og frits
32  treff i ditt søk
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Precolumn filter kit has a standard 10-32 fitting and fits direct to most column types without introducing an additional dead volume.
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Frit made of 316 grade stainless steel.
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Avantor® ACE® UHPLC pre-column filters made from stainless steel/PEEK provide protection for all UHPLC columns. They offer ultra-low dispersion for ma...
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Placed immediately before the column, the precolumn filter traps particles introduced with the sample. For samples, which may irreversibly absorb onto...
Artikkenummer: (7121-05)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: J.T.Baker® BAKERBOND spe™, Fritter for 3 ml polypropylenkolonner
UOM: 1 * 50 Items
Artikkenummer: (HICHHI-1140)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Avantor® Hichrom, Frit, Porøsitet: 2 µm, Sintret materialer: PEEK
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HI-300)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: The frit removal tool is ideal for the removal of frits used in HPLC/LC columns.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Avantor
Beskrivelse: These precolumn filters with PEEK body and stainless steel frit provide protection for analytical and microbore columns. They connect directly to the ...
Produsent: Avantor
Beskrivelse: J.T.Baker® BAKERBOND®, PTFE-fritter for 8 ml glasskolonner
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Avantor® Hichrom, Frits, svart, Porøsitet: 0,5 µm, Sintret materialer: Rustfritt stål
Produsent: Avantor
Beskrivelse: These cap style frits used to preserve the packaging material within the column itself.
Artikkenummer: (HICHHI-140)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Avantor® Hichrom, Preparative frit assembly, Naturfarget, Porøsitet: 2 µm
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: These frits are made from PTFE.
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: These PTFE gas distributors and frits are suitable for steady sparkling of the flowing gas.
Produsent: MACHEREY-NAGEL
Beskrivelse: CHROMABOND®, CHROMABOND® Flash DL 15, PE filter elements, 21,2 mm ID
Artikkenummer: (TCIAS1455-3CLM)
Produsent: TCI EUROPE
Beskrivelse: The TCI OPTI-SOLV™ mini filters are similar in shape to TCI OPTI-GUARD™ Fits, and these filters not have any packing materials.
UOM: 1 * 3 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom