Du søkte etter: TLC-plater
VWR har TLC-plater i standard størrelser av glass, aluminiumsfolie  eller plast, egnet for manuelle eller automatiserte metoder. Porestørrelsen kan variere, og noen TLC-plater tilgjengelige med fluorescerende indikator for fargeløse  forbindelser.
VWR har TLC-plater i standard størrelser av glass, aluminiumsfolie eller plast, egnet for manuelle eller automatiserte metoder. Porestørrelsen kan variere, og noen TLC-plater tilgjengelige med fluorescerende indikator for fargeløse forbindelser.
58  treff i ditt søk
SearchResultCount:"58"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: TLC-plater, umodifisert silikagel 60
Dette utvalget av plater bruker Merck-silikagel 60 med et unikt polymerbindemiddel som gir en jevn og...
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Coupling TLC plates to mass spectrometry is a new field of high interest, which will contribute strongly to the progress of planar chromatography. The...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: TLC-plater, umodifisert silikagel 60
Dette plateutvalget bruker en optimert Merck-silikagel 60 med en partikkelstørrelse på bare 5 - 6 µm,...
HMS Tilbud
Artikkenummer: (1.05651.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: For ProteoChrom® HPTLC silica gel 60 F254s plates, an extra thin layer of high performance silica gel is used, providing highly efficient separation c...
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: RP-2, RP-8 og RP-18 er basert på silikagel 60, modifisert med alifatiske hydrokarboner. Lengden på kjedet kombinert med graden av modifisering definer...
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: TLC-plater, umodifisert silikagel 60
Merck-silikagelen 60 har et unikt polymerbindemiddel som resulterer i en jevn og hard overflate som i...
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: LuxPlate®-serien med høy-fluorescens-TLC-plater inneholder en økt mengde fluorescerende farge som gjør det lettere å identifisere små mengder isolert ...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: CN- og DIOL-modifiserte silikaplater er moderat polare og passer både til vanlige og omvendte fasesystemer. Aminomodifisert NH₂-plate gir svakt basisk...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Merck-flerformatsplater er forhåndsmerkede glassplater for enkel tilpasning til forskjellige størrelser. Platene har samme silikabelegg som den tilsva...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Umodifiserte celluloseplater for analyse av polare stoffer.
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Highly robust plates with gypsum as binder, fully compliant with international pharmacopoeia (Ph. Eur. and USP).
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Dette plateutvalget bruker en optimert Merck-silikagel 60 med en partikkelstørrelse på bare 5 - 6 µm, noe som resulterer i en høyere pakketetthet og e...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: TLC-plater med det glatte og ekstremt tette platebelegget sikrer tette bånd og maksimal separasjonseffektivitet med laveste bakgrunnsstøy. Fleksible p...
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Merck TLC aluminium oxide plates use neutral or basic aluminium oxide of 60 or 150 Å pore size with or without fluorescent indicator to suit diff...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: PLC-platene (Preparative layer) er basert på den samme anerkjente Merck-silika-bindemiddelteknologien som de analytiske TLC-platene. Platene leveres m...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: High performance thin-layer chromatography plates (HPTLC), Beleggingsmateriale: RP-18 (C18) modified silica gel, Grunnmaterialet: Glass, Fluorescerende indikator: No, Platestørrelse: 200×100 mm, Skjikttykkelse: 200 µm, Porestr: 60 Å, Fuktbar: Nei, Konsentrerer sone: -
HMS Tilbud
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 58
no targeter for Bottom