  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
TLC-plateapplikatorer
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/90/18989890.jpg
VWR har engangskapillærer for bruk i manuelle og automatiske TLC applikatorer i volum fra 0,5µL til 10µL, avhengig av modellen. Graderte mikropipetter i glass fungerer for analyse på konvensjonelle TLC plater. Alle TLC applikasjoner er brukervennlige og leverer enkelt raske, nøyaktige og reproduserbare prikker av prøveløsningen.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  CAMAG
Beskrivelse:   Engangskapillarer av glass for manuell prøvetilføring av 0,5, 1,2 eller 5 µl. Henholdtog kan plasseres med den flerfunksjonelle spottingveilederen (55...
Produsent:  CAMAG
Beskrivelse:   En kompakt kapillærdispenser. som kan brukes både individuelt eller fastsatt på en Nanomat. Leveres med dispensermagasin som kan lades fra "beltet" me...
Artikkenummer: (552-0007)
Produsent:  CAMAG
Beskrivelse:   Nanomat 4 brukes for enkel påføring av prøver i form av flekker på TLC- og HPTLC-lag. Et notch-system sikrer at prøveplasseringen oppfyller kravene fo...
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 3  av 3