Anti-ACAP1 Mouse Monoclonal Antibody
Leverandør: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant ACAP1.
Type: Primary
Antigen: ACAP1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
Up to 5 Clones 1 ABNOH00009744-M
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol ACAP1
Antigen name ArfGAP with coiled-coil, ankyrin repeat and PH domains 1
Reaktivitet Human
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Vert Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
antigen synonymer CENTB1
aminosyre nr 1 to 740
Gen 9744
Format Liquid
Kyssabsorpsjon No
Immunogen ACAP1 (NP_055531.1, 1 a.a. ~ 740 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall