Heat resistant gloves, RGT 1685
Leverandør: Honeywell Safety Products
These knitted cotton terry gloves are ideal for handlings of warm parts in glass industries. They provide protection against contact temperatures until 250 °C.
  • Ribbed at the wrist to ensure a good level of wrist comfort, thus eliminating risks of getting it caught
  • 5-finger glove for a better grip of hot objects as well as added dexterity
  • Breathable terry threads provides the glove with better thermal insulation
  • Cotton provides mechanical resistance and insulation
Sertifiseringer: EN 388 (1232), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 PAIR DALLRGT1685_U Unavailable
unavailable Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Ambidekstral/håndspesifikk Hand-specific
Type mansjett Strikket håndledd
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall