Heat resistant gloves, Terry Heavy
Leverandør: Honeywell Safety Products
Knitted cotton gloves with winged thumb and long cotton cuff. Ideal for handling in glassworks, metallurgy and foundries. Suitable for mechanical and thermal hazards up to 250 °C.
  • Maximum comfort and added sturdiness are ensured
  • 5-finger gloves for a better grip of hot objects as well as added dexterity
  • Cuff helps to protect the forearm from mechanical and thermal hazards
EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX), Cat. II
*Én størrelse
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Type Str Farge Lengde Fp Versjon Art.nr Antall
Terry Heavy U* Naturfarget 360 mm 1 PAIR For mekaniske-/temperaturfarer opptil 250 °C 112-2812 Unavailable
unavailable Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Modell Terry Heavy
ambidekstral/håndspesifikk Hand-specific
Engangs/flergangs gjenbrukbar
Type mansjett Forbinding om hånden
Cuff length 15 cm
EN norm EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX)
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall