VWR® CHF5CB, Kjeledress som beskytter mot kjemikalier
Leverandør: VWR
VWR®
113-8379EA 2025 NOK
113-8379 113-8383 113-8384 113-8381 113-8382 113-8380
VWR® CHF5CB, Kjeledress som beskytter mot kjemikalier
Engangsplagg
Disse solide, men lette kjeledressene er laget av et optimalisert ikke-vevd PE-stoff fra DuPont. Det myke stoffet og den åpne strukturen gir likevel tilstrekkelig barrierebeskyttelse av type 5 og 6, og den er både luft- og fuktighetsgjennomtrengelig.
  • Hette i to deler, glidelås med klaff
  • Strikk rundt håndledd, ankler, ansikt og livet (tredoble sømmer)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-1) – på utsiden
  • Tredoble utvendige sømmer i gult for visuell identifisering og differensiering
  • Gir beskyttelse mot kontaminering fra radioaktiv forurensning (EN 1073-2)
Farge: hvit
Vekt: <180 g
Sertifiseringer: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010. EN 13034:2005 + A1:2009. EN 1149-5:2008. EN 1073-2:2002. Type 5/6, Cat. III.
Forpakning: Pakket enkeltvis. 25 tøy pakket i plast.