Silikon ≥99.999% (metals basis), pulver -325 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
46654.09EA 1450 NOK
46654.09 46654.18
Silikon ≥99.999% (metals basis), pulver -325 mesh
Silikon
Formel: Si
MW: 28,09 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00085311
CAS-nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
ADR: 4.1,III