(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
H28799.06EA
3700
NOK
H28799.06
H28799.03
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₄ MW: 237,062 g/mol Smeltepunkt: ∼ 200 °C (dec.) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD02093054 CAS-nummer: 380430-49-9 |