6-Bromothiochroman-4-one 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:13735-13-2
:
Formel:C₉H₇BrOS
MDL-nummer:MFCD05664869
:243.12 g/mol
Molten Pt:66…69 °C
:GHS07
Lagringstemperatur:Ambient
Relatert informasjon
Produktinformasjon
- Catalog #Supplier #PkTilgjengelighetPris
- Supplier Article Number: H31968.03Local Article Number: ALFAH31968.03
- Supplier Article Number: H31968.06Local Article Number: ALFAH31968.06
Frequently Bought Together