Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H32065.03EA 2025 NOK
H32065.03
Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate
Formel: C₉H₉F₃N₂O₂
MW: 234,18 g/mol
Kokepunkt: 54 °C (0,5 mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07367386
CAS-nummer: 306960-67-8