Norway
Order Entry
6-Cyanobenzothiazole 98%
6-Cyanobenzothiazole 98%
  H32454.06
 :  
6-Cyanobenzothiazole 98%
  H32454.06
 :  
kr 5 400,00
  1 * 5 g
  • Pk:
    5 g
 :58249-61-9
 :
 :C₈H₄N₂S
 :160.20 g/mol
 :137…138 °C
 :6.1,III
 :GHS06
 :GHS07
 :Ambient
 :MFCD06659656