Ethyl-2-fluoroisobutyrate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
H32931.06EA 3725 NOK
H32931.06
Ethyl-2-fluoroisobutyrate 97%
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Formel: C₆H₁₁FO₂
MW: 134,15 g/mol
Kokepunkt: 122…126 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08062432
CAS-nummer: 55816-69-8
ADR: 3,III