Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Leverandør: Thermo Scientific
H51921.03EA
1350
NOK
H51921.03
H51921.06
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formel:
C₂₆H₃₂B₂O₄ MW: 430,16 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD16294538 CAS-nummer: 863992-56-7 |