2-Fluor-5-nitropyridin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H64210.06EA 860 NOK
H64210.06 H64210.14
2-Fluor-5-nitropyridin 98%
2-Fluoro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Kokepunkt: 86…87 °C (7 mmHg) (lit.)
Smeltepunkt: 17…21 °C
Tetthet: 1,41
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03095059
CAS-nummer: 456-24-6
EINECS: 207-260-6