5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H64547.06EA 4975 NOK
H64547.06
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
MW: 210,43 g/mol
Smeltepunkt: 60 °C
MDL nummer: MFCD09834365
CAS-nummer: 38185-56-7