4-Hexylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H64555.03EA 2825 NOK
H64555.03
4-Hexylphenylboronic acid 97%
4-Hexylphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₉BO₂
MW: 206,09 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04039029
CAS-nummer: 105365-50-2