2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
H64704.06EA
1750
NOK
H64704.06
H64704.03
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 98%
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Formel:
C₈H₄F₄O MW: 192,11 g/mol Kokepunkt: 79 °C (50 mmHg) Tetthet: 1,372 Flash punkt: 17 °C (63 °F) |
MDL nummer:
MFCD00039236 CAS-nummer: 708-64-5 EINECS: 211-903-6 ADR: 3,II |