5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
H64821.22EA
12050
NOK
H64821.22
H64821.14
H64821.06
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Formel:
C₅H₃NO₄S MW: 173,14 g/mol Smeltepunkt: 154…159 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00159552 CAS-nummer: 6317-37-9 EINECS: 228-654-4 |