Hydroquinon USP
Leverandør: Spectrum Chemical
Danger
SPCMHY113-2.5KGEA 50100 NOK
SPCMHY113-2.5KG SPCMHY113-12KG SPCMHY113-500GM SPCMHY113-50KGBL SPCMHY113-25KGBL
Hydroquinon USP
Hydroquinon
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: C₆H₄(OH)₂
MW: 110,11 g/mol
Kokepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 172 °C
Tetthet: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 165 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002339
CAS-nummer: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,04833
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/78/2300178.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 99% Min.