  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Buffere, lysering
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (J619-500ML)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   NP-40 Lysis Buffer is manufactured from Nonidet P-40 Substitute.
UOM:  1 * 500 ml
Artikkenummer: (N653-100ML)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Lysis buffer for cultured mammalian cells contains SDS and deoxycholate for solubilisation of proteins from cytoplasm, membranes, and nuclei. Compatib...
UOM:  1 * 100 ml
Artikkenummer: (M334-100ML)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Detergent-free buffer for isolation of proteins from tissue culture cells. Cell lysis and the subsequent isolation of the crude cytoplasmic fraction c...
UOM:  1 * 100 ml
Produsent:  PanReac AppliChem
Beskrivelse:   Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Produsent:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   The RIPA lysis and extraction buffer is a high-quality, ready-to-use and fully disclosed formulation of a popular cell lysis reagent for cultured mamm...
Produsent:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   RBC LYSIS BUFFER FOR HUMAN 1 * 500 ml
HMS
Produsent:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   DENATURING LYSIS BUFFER 1 * 500 ml
HMS
Artikkenummer: (J62805.AK)
Produsent:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   NP-40 LYSIS BUFFER (2X) 1 * 250 ml
UOM:  1 * 250 ml
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 51
  1  2  3  4  5  6  7  Neste