Du søkte etter: Buffere, assays
11  treff i ditt søk
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (3832.9020)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Sheath fluid, 3200/4000, J.T.Baker®
UOM: 1 * 20 L
Artikkenummer: (3471.9020PC)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Sheath fluid 3000/3500, J.T.Baker®
UOM: 1 * 20 L
HMS Sertifikater
Produsent: Cayman Chemical
Beskrivelse: Sodium phosphate stock solution (0,5 mol/L), pH-verdi: 6,0
HMS
Produsent: Cayman Chemical
Beskrivelse: Potassium phosphate buffer solution (0,5 mol/l), pH-verdi: 8,0
HMS
Produsent: Biotium
Beskrivelse: A buffer set that blocks non-specific antibody binding as well as direct interaction of fluorescent dyes on antibodies with cells or tissue sections.
Artikkenummer: (HACH2307242)
Produsent: Hach
Beskrivelse: These buffers are used in the determination of calcium and magnesium in brine.
UOM: 1 * 100 mL
Artikkenummer: (PIER90104)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Thermo Scientific TMT Elution Buffer is for use with Thermo Scientific Immobilized Anti-TMT Resin to enrich samples for peptides that have been chemic...
UOM: 1 * 20 mL
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Kinase buffer II (5X)
Artikkenummer: (J62982.AE)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Phosphate-Citrate Buffer (5X) is used as a substrate buffer in immunoassay procedures. It is used in SDS PAGE electrophoresis.
UOM: 1 * 100 mL
HMS Sertifikater
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Kinase buffer I (5X)
Artikkenummer: (786-501)
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: A protein solubilisation buffer for 2D analysis must solubilise proteins effectively, without disturbing the native charge of the proteins. Urea based...
UOM: 1 * 50 mL
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom