Du søkte etter: Buffere, running
72  treff i ditt søk
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.06177.2500)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 2,5 L
HMS
Artikkenummer: (1.06023.1000)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Running Buffer, TAE buffer solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer) pH 8,3
UOM: 1 * 1 L
HMS
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: TAE is an extensively used buffer for agarose gel electrophoresis applications requiring high resolution and separation of high molecular weight, doub...
Artikkenummer: (E442-500ML)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (Tris-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 500 mL
HMS Sertifikater
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: TBE is optimised for DNA electrophoresis techniques using both acrylamide and agarose. Buffers are available as liquid concentrate or Ready-Pack™ (a f...
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Running buffers for both 1-D and 2-D protein gel electrophoresis.
Artikkenummer: (K856-500ML)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Useful for high resolution of proteins on neutral pH SDS-PAGE gels.
UOM: 1 * 500 mL
HMS Sertifikater
Artikkenummer: (K855-500ML)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Useful for high resolution of proteins on neutral pH SDS-PAGE gels.
UOM: 1 * 500 mL
HMS
Artikkenummer: (E526-500ML)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: MOPS is a zwitterionic buffer used as a running buffer for denaturing agarose gel electrophoresis of RNA. Having a pH buffering range from 6,5 to 7,9,...
UOM: 1 * 500 mL
HMS
Artikkenummer: (ROCKMB-021)
Produsent: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: Running Buffer, Tris-phosphate-EDTA 10X (TPE) (0,9 M tris-phosphate 0,01 M EDTA pH 8,0)
UOM: 1 * 1 L
Artikkenummer: (A0965.9010)
Produsent: PanReac AppliChem
Beskrivelse: Powder mixture to prepare PBS buffer (10X) according to Dulbecco.
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (ROCKMB-019)
Produsent: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: Running Buffer, TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
UOM: 1 * 1 L
Produsent: Apollo Scientific
Beskrivelse: TBE is employed as an electrophoresis buffer for acrylamide gels and agarose gels for the separation of nucleic acids and, in case of 'simple' applica...
Artikkenummer: (APOSBI6050-1L)
Produsent: Apollo Scientific
Beskrivelse: Tris-Acetate-EDTA buffer.
UOM: 1 * 1 L
Produsent: PanReac AppliChem
Beskrivelse: 10X-konsentrert løsning med 0,89 M Tris, 0,89 M borsyre og 0,02 M EDTA.Na₂, pH 8,3 ± 0,2.
HMS
Artikkenummer: (ROCKMB-017)
Produsent: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, describes a technique widely used in biochemistry to separate proteins according ...
UOM: 1 * 1 L
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom