Du søkte etter: Buffere, transfer
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Rapid transfer buffer is a simple, single component system for quick and efficient transfer of proteins from SDS-PAGE gels to membranes for Western bl...
HMS Safer Human and Environmental Health Tilbud
Artikkenummer: (M115-40L)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: A pre-blended Tris-glycine powder for preparation of Laemmli SDS-PAGE running buffer. The 40 litre pack size prepares 40 litres of 1X Tris-glycine sol...
UOM: 1 * 40 L
HMS
Artikkenummer: (K872-500ML)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: For transfer of protein to membranes for sequencing or blotting.
UOM: 1 * 500 mL
HMS
Artikkenummer: (786-019)
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Efficient™ Western Transfer Buffer (20X) achieves increased protein transfer efficiency. This ready-to-use transfer buffer is prepared for optimal con...
UOM: 1 * 1 L
Produsent: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse: For vertical polyacrylamide gel electrophoresis.
HMS
Artikkenummer: (PIER35045)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Pierce™ Methanol-Free 10X Western Blot Transfer Buffer is a space-saving stock solution for preparing the methanol-free transfer buffer used with cool...
UOM: 1 * 500 mL
Artikkenummer: (PIER28363)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Our variety of Pierce Concentrated Buffer stock solutions are ready to use without having to weigh and dissolve dry ingredients or adjust the pH with ...
UOM: 1 * 1 L
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Elektroforese buffer, Transfer buffer, Transfer Electroblot Buffer 10X
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Elektroforese buffer, Transfer buffer, Semi-dry Blot Transfer Buffer, 10X
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom