Du søkte etter: Buffere, antistoff rens
8  treff i ditt søk
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (C9999-100ML)
Produsent: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivelse: Citrate buffer, antigen retriever has been used as a heat-induced antigen retriever on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior t...
UOM: 1 * 100 mL
Artikkenummer: (T6455-100ML)
Produsent: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivelse: Intended for heat-induced antigen retrieval on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies in immunohis...
UOM: 1 * 100 mL
Artikkenummer: (ROCKDAB-B50)
Produsent: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: Concentrate diluent buffer for DAB membrane substrate, 10X
UOM: 1 * 50 mL
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: These buffers ensure high-yield, non denaturing antibody purification with IgG affinity purification supports, such as Protein A and Protein G agarose...
Artikkenummer: (69755-3)
Produsent: Merck Millipore (Novagen)
Beskrivelse: The His·Bind buffer kit is a set of pre-tested buffers designed for use with IDA-based His·Bind resin for convenient, rapid one-step purification of p...
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (J63014.QA)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Buffer kit for antibody purification
UOM: 1 * 1 Each
HMS Sertifikater
Artikkenummer: (28-9030-59)
Produsent: Cytiva
Beskrivelse: Ab buffer kit contains prepared buffer concentrates for binding, washing, and elution of IgG according to recommended protocols.
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: Abcam
Beskrivelse: Antibody diluent (HAMA blocker) for ELISA is a proprietary reagent for immunoassays involving a sandwich antibody complex that are susceptible to hete...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom