Maursyre ( metansyre) ≥90%, AnalaR NORMAPUR® for analysis of viscosity following DIN EN ISO 307
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
85494.320EA 985 NOK
85494.320
Maursyre ( metansyre) ≥90%, AnalaR NORMAPUR® for analysis of viscosity following DIN EN ISO 307
Maursyre ( metansyre)
Formel: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Tetthet: 1,208 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003297
CAS-nummer: 64-18-6
FN: 1779
ADR: 8 (3),II
Merck Indeks: 13,04265
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (at filling) 90.00 - 90.15 %
Density (20/4) (at filling) 1.2044 - 1.2047
Acetic acid ≤ 0.2 %
Conforms to ISO 307 Passes test